cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: cis-2-Carboxy-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
OR14181-250MG
APOSOR14181-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR14181-250MG
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₉NO₂
Schmelzpunkt: 252…256 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093875
CAS-Nummer: 1279569-17-3