5-Amino-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-1-(p-tolyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 5-Amino-1-(4-methylphenyl)pyrazole-4-carbonitrile, 5-Amino-1-(p-tolyl)pyrazole-4-carbonitrile
OR14185-1G
APOSOR14185-1GEA
43.5
EUR
APOSOR14185-1G
5-Amino-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₁₀N₄ Molecular Weight: 198,23 g/mol Schmelzpunkt: 116…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052944 CAS-Nummer: 103646-82-8 |