3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14190-1G
APOSOR14190-1GEA
29
EUR
APOSOR14190-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine 98%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel:
C6H4BrN3 Molecular Weight: 198,0200 g/mol Schmelzpunkt: 158…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200962 CAS-Nummer: 6840-45-5 |