2-Brom-4-methoxyphenol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Brom-2-hydroxy-5-methoxybenzol, 3-Brom-4-hydroxyanisol

OR14191-1G OR14191-25G OR14191-5G
APOSOR14191-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14191-1G APOSOR14191-25G APOSOR14191-5G
2-Brom-4-methoxyphenol
2-Brom-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
Molecular Weight: 203.04 g/mol
Siedepunkt: 115 °C
Schmelzpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02113712
CAS-Nummer: 17332-11-5
EINECS: 605-671-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR