2-Brom-4-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-2-hydroxy-5-methoxybenzol, 3-Brom-4-hydroxyanisol
OR14191-1G
OR14191-25G
OR14191-5G
APOSOR14191-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14191-1G
APOSOR14191-25G
APOSOR14191-5G
2-Brom-4-methoxyphenol
2-Brom-4-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇BrO₂ Molecular Weight: 203.04 g/mol Siedepunkt: 115 °C Schmelzpunkt: 45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02113712 CAS-Nummer: 17332-11-5 EINECS: 605-671-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...