5-(Chloromethyl)-2-(4-methoxyphenyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14197-1G
APOSOR14197-1GEA 88.6 EUR
APOSOR14197-1G
5-(Chloromethyl)-2-(4-methoxyphenyl)pyridine
5-(Chloromethyl)-2-(4-methoxyphenyl)pyridine
Formel: C₁₃H₁₂ClNO
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200955
CAS-Nummer: 886361-72-4