1-(4-Bromphenyl)piperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1420-250MG
APOSOR1420-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR1420-250MG
1-(4-Bromphenyl)piperidin 98%
1-(4-Bromphenyl)piperidin
Formel: C₁₁H₁₄BrN
Molecular Weight: 240,14 g/mol
Schmelzpunkt: 74,5…76.1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112533
CAS-Nummer: 22148-20-5