Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14210-1G
APOSOR14210-1GEA
0
EUR
APOSOR14210-1G
Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Formel:
C₁₁H₁₃ClN₂O₂ Schmelzpunkt: 103…105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00266044 CAS-Nummer: 27171-88-6 |