2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14211-1G
APOSOR14211-1GEA 400 EUR
APOSOR14211-1G
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitril 95%
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitril
Formel: C₁₃H₈N₂O
Schmelzpunkt: 175…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200959
CAS-Nummer: 253801-11-5