N-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14213-1G
APOSOR14213-1GEA 0 EUR
APOSOR14213-1G
N-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
N-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
Formel: C₈H₈ClNO₂
Schmelzpunkt: 84…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01924588
CAS-Nummer: 38435-51-7