[3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14216-250MG
APOSOR14216-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR14216-250MG
[3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolyl]methanol
[3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolyl]methanol
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃ Schmelzpunkt: 97…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124287 CAS-Nummer: 206055-86-9 |