2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14237-5G
APOSOR14237-5GEA
357
EUR
APOSOR14237-5G
2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₉H₁₁N₃S Schmelzpunkt: 193…197 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00712387 CAS-Nummer: 37578-06-6 |