4-Brombenzamidoxim
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-N-hydroxybenzimidamide
OR14239-1G
APOSOR14239-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14239-1G
4-Brombenzamidoxim
4-Brombenzamidoxim
Formel: C₇H₇BrN₂O
Molecular Weight: 215.05 g/mol
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019951
CAS-Nummer: 19227-14-6