tert-Butyl-3-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14243-250MG
APOSOR14243-250MGEA
145
EUR
APOSOR14243-250MG
tert-Butyl-3-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 97%
tert-Butyl-3-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel:
C₁₆H₂₂N₂O₅ Molecular Weight: 322,36 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05865146 CAS-Nummer: 690632-16-7 |