4-(3-Iodobenzyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-(3-iodobenzyl)piperazin-1-carboxylate
OR1425-1G
APOSOR1425-1GEA
174
EUR
APOSOR1425-1G
4-(3-Iodobenzyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(3-Iodobenzyl)piperazine, N1-BOC protected
Formel:
C₁₆H₂₃IN₂O₂ Schmelzpunkt: 72…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658978 CAS-Nummer: 850375-09-6 UN: 3259 ADR: 8,III |