2-Amino-6-isopropyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14266-50MG
APOSOR14266-50MGEA
109
EUR
APOSOR14266-50MG
2-Amino-6-isopropyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
2-Amino-6-isopropyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₁₅N₃S Molecular Weight: 221,322 g/mol Schmelzpunkt: 178…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00742042 CAS-Nummer: 26830-40-0 |