2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dihydro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]furan, (2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methanol
OR1427-5G
APOSOR1427-5GEA 318 EUR
APOSOR1427-5G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethanol 97%
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethanol
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 138 °C/9,5mmHg
Dichte: 1,181 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086171
CAS-Nummer: 66158-96-1