2-Hydroxy-2-(2-hydroxy-1-naphthyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14276-250MG
APOSOR14276-250MGEA
63.8
EUR
APOSOR14276-250MG
2-Hydroxy-2-(2-hydroxy-1-naphthyl)acetic acid
2-Hydroxy-2-(2-hydroxy-1-naphthyl)acetic acid
Formel:
C₁₂H₁₀O₄ Molecular Weight: 218,21 g/mol Schmelzpunkt: 129…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411618 CAS-Nummer: 624722-10-7 |