1,3-Oxazolo[4,5-b]pyridine-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Thio-1,3-oxazolo[4,5-b]pyridine, Oxazolo[4,5-b]pyridine-2-thiol
OR14288-100MG
APOSOR14288-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR14288-100MG
1,3-Oxazolo[4,5-b]pyridine-2-thiol
1,3-Oxazolo[4,5-b]pyridine-2-thiol
Formel:
C₆H₄N₂OS Schmelzpunkt: 241…243 °C |
MDL:
MFCD00973914 CAS-Nummer: 211949-57-4 |