4-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Boc-piperazine-benzoic acid
OR14299-250MG
APOSOR14299-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR14299-250MG
4-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)benzoic acid
4-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₆H₂₂N₂O₄ Molecular Weight: 306,3569 g/mol Schmelzpunkt: 50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115067 CAS-Nummer: 162046-66-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |