5-Methyl-4-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14300-1G
APOSOR14300-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14300-1G
5-Methyl-4-isoxazolcarbonsäure
5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅NO₃ Molecular Weight: 127,1 g/mol Schmelzpunkt: 144…149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00955655 CAS-Nummer: 42831-50-5 |