3-(Dimethylamino)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14323-1G
APOSOR14323-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14323-1G
3-(Dimethylamino)phenol
3-(Dimethylamino)phenol
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 267 °C
Schmelzpunkt: 80…84 °C
Flammpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002264
CAS-Nummer: 99-07-0