Dimethylglyoxim 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR14325-100G OR14325-2.5KG OR14325-500G
APOSOR14325-100GEA 21.9 EUR
APOSOR14325-100G APOSOR14325-2.5KG APOSOR14325-500G
Dimethylglyoxim 99%
Dimethylglyoxim
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Schmelzpunkt: 240…241 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002117
CAS-Nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III