Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR14354-1G OR14354-250MG
APOSOR14354-1GEA 60.9 EUR
APOSOR14354-1G APOSOR14354-250MG
Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat 95%
Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Siedepunkt: 134…135 °C/2,3mmHg
Dichte: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411542
CAS-Nummer: 16205-44-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR