Ethyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR14355-1G
APOSOR14355-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14355-1G
Ethyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Molecular Weight: 222,27 g/mol
Schmelzpunkt: 183…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173981
CAS-Nummer: 52505-46-1