(4-Aminophenyl)[4-(2-pyrimidinyl)piperazino]methanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14366-250MG
APOSOR14366-250MGEA
116
EUR
APOSOR14366-250MG
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyrimidinyl)piperazino]methanone
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyrimidinyl)piperazino]methanone
Formel:
C₁₅H₁₇N₅O Molecular Weight: 283,34 g/mol Schmelzpunkt: 216 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659558 CAS-Nummer: 885949-72-4 |