3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(3-Chlor-4-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 1-(3-Chlor-4-hydroxyphenyl)ethanon
OR14369-1G
OR14369-5G
OR14369-25G
APOSOR14369-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14369-1G
APOSOR14369-5G
APOSOR14369-25G
3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon
3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170.6 Schmelzpunkt: 92…105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00663621 CAS-Nummer: 2892-29-7 UN: 3335 ADR: 9 III |