4-(2-Hydroxyethyl)-2,5-dimethyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dihydro-2,5-dimethyl-4-(2-hydroxyethyl)-3H-pyrazol-3-one
OR14377-250MG
APOSOR14377-250MGEA
59.6
EUR
APOSOR14377-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)-2,5-dimethyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
4-(2-Hydroxyethyl)-2,5-dimethyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Formel:
C₇H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 156,19 g/mol Schmelzpunkt: 78…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03617955 CAS-Nummer: 258281-02-6 |