Methyl-3-bromo-2,4-dioxo-4-phenylbutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-bromo-2,4-dioxo-4-phenylbutyrate
OR14388-1G
APOSOR14388-1GEA
132
EUR
APOSOR14388-1G
Methyl-3-bromo-2,4-dioxo-4-phenylbutanoate
Methyl-3-bromo-2,4-dioxo-4-phenylbutanoate
Formel:
C₁₁H₉BrO₄ Molecular Weight: 285,093 g/mol Schmelzpunkt: 110…112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00573907 CAS-Nummer: 59609-59-5 |