Methyl-4-(4-methoxyphenyl)-2,4-dioxobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-(4-methoxyphenyl)-2,4-dioxobutanoate
OR14389-1G
APOSOR14389-1GEA
24.8
EUR
APOSOR14389-1G
Methyl-4-(4-methoxyphenyl)-2,4-dioxobutanoate
Methyl-4-(4-methoxyphenyl)-2,4-dioxobutanoate
Formel:
C₁₂H₁₂O₅ Molecular Weight: 236,23 g/mol Schmelzpunkt: 96…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04967380 CAS-Nummer: 39757-31-8 |