Methyl-3-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR1440-250MG
APOSOR1440-250MGEA 68.3 EUR
APOSOR1440-250MG
Methyl-3-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate, technische Qualität
Methyl-3-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate
Formel: C₁₁H₉NO₃
Molecular Weight: 203,2 g/mol
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797482
CAS-Nummer: 850375-14-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR