Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1446-5G
APOSOR1446-5GEA 72.5 EUR
APOSOR1446-5G
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 97%
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 79…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02325394
CAS-Nummer: 38922-77-9