4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
OR14462-1G
APOSOR14462-1GEA
180
EUR
APOSOR14462-1G
4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide 95%
4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide
Formel:
C₁₂H₁₅N₃S Molecular Weight: 233.34 g/mol Schmelzpunkt: 187…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05134110 CAS-Nummer: 26029-10-7 |