Ethyl imidazo[2,1-b]thiazole-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1447-1G
APOSOR1447-1GEA 0 EUR
APOSOR1447-1G
Ethyl imidazo[2,1-b]thiazole-6-carboxylate
Ethyl imidazo[2,1-b]thiazole-6-carboxylate
Formel: C₈H₈N₂O₂S
Schmelzpunkt: 87…91 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 64951-04-8