2-Amino-3-nitrophenol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR14485-25G OR14485-5G
APOSOR14485-25GEA 26.1 EUR
APOSOR14485-25G APOSOR14485-5G
2-Amino-3-nitrophenol
2-Amino-3-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 212…213 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010875
CAS-Nummer: 603-85-0
EINECS: 210-060-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR