2-(Aminomethyl)-5-bromobenzo[b]furan 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR14495-1G
APOSOR14495-1GEA 0 EUR
APOSOR14495-1G
2-(Aminomethyl)-5-bromobenzo[b]furan 95+%
2-(Aminomethyl)-5-bromobenzo[b]furan
Formel: C₉H₈BrNO
Schmelzpunkt: 39…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658983
CAS-Nummer: 165736-51-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III