2-Butin-1-ol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR14505-5G
APOSOR14505-5GEA 21.9 EUR
APOSOR14505-5G
2-Butin-1-ol 97%
2-Butin-1-ol
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 142…143 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002914
CAS-Nummer: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR