Propargyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dipropargylether
OR14509-10G
APOSOR14509-10GEA 120 EUR
APOSOR14509-10G
Propargyl ether
Propargyl ether
Formel: C₆H₆O
Siedepunkt: 55…57 °C/65mmHg
Dichte: 0,914 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00048108
CAS-Nummer: 6921-27-3
UN: 3271
ADR: 3,III