2-Butinsäureethylester

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl-2-butinoat

OR14510-25G
APOSOR14510-25GEA 66.7 EUR
APOSOR14510-25G
2-Butinsäureethylester
2-Butinsäureethylester
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 164 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015182
CAS-Nummer: 4341-76-8
EINECS: 224-395-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR