11-Chlor-1-undecen

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR14513-100G
APOSOR14513-100GEA 418 EUR
APOSOR14513-100G
11-Chlor-1-undecen
11-Chloro-1-undecene
Formel: C₁₁H₂₁Cl
Molecular Weight: 188,74 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C/6mmHg
Dichte: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671354
CAS-Nummer: 872-17-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR