Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Fmoc-4-chloro-Phe-OH, N-Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine, Fmoc-Phe(4-Cl)-OH
OR14550-5G
APOSOR14550-5GEA 71.2 EUR
APOSOR14550-5G
Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₀ClNO₄
Molecular Weight: 421,877 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080281
CAS-Nummer: 175453-08-4