Boc-2-methyl-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Boc-Phe(2-Me)-OH
OR14564-5G
APOSOR14564-5GEA
63.8
EUR
APOSOR14564-5G
Boc-2-methyl-L-phenylalanine 97%
Boc-2-methyl-L-phenylalanine
Formel:
C₁₅H₂₁NO₄ Molecular Weight: 279,34 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671390 CAS-Nummer: 114873-05-1 |