Boc-2-methyl-D-phenylalanine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Boc-D-Phe(2-Me)-OH
OR14565-5G
APOSOR14565-5GEA
56.7
EUR
APOSOR14565-5G
Boc-2-methyl-D-phenylalanine 95+%
Boc-2-methyl-D-phenylalanine
Formel:
C₁₅H₂₁NO₄ Molecular Weight: 279.34 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671403 CAS-Nummer: 80102-29-0 |