Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methyl-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(o-tolyl)propanoic acid
OR14566-5G
APOSOR14566-5GEA
230
EUR
APOSOR14566-5G
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine 95+%
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine
Formel:
C₂₅H₂₃NO₄ Molecular Weight: 401.47 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671391 CAS-Nummer: 211637-75-1 |