N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Boc-Phe(3-Me)-OH
OR14568-5G
APOSOR14568-5GEA
115
EUR
APOSOR14568-5G
N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
Formel:
C₁₅H₂₁NO₄ Molecular Weight: 279.336 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01862944 CAS-Nummer: 114873-06-2 |