3-Formyl-6-(methoxycarbonyl)-1H-indole, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-tert-Butyl 6-methyl-3-formyl-1H-indole-1,6-dicarboxylate
OR1457-1G
APOSOR1457-1GEA
140
EUR
APOSOR1457-1G
3-Formyl-6-(methoxycarbonyl)-1H-indole, N-BOC protected
3-Formyl-6-(methoxycarbonyl)-1H-indole, N-BOC protected
Formel:
C₁₆H₁₇NO₅ Schmelzpunkt: 166…168 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797500 CAS-Nummer: 850374-95-7 |