N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Boc-p-Me-Phe-OH, Boc-Phe(4-Me)-OH
OR14572-5G
APOSOR14572-5GEA
79.9
EUR
APOSOR14572-5G
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Formel:
C₁₅H₂₁NO₄ Molecular Weight: 279.336 g/mol Schmelzpunkt: 84…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01317027 CAS-Nummer: 80102-26-7 |