Fmoc-2,4-dichloro-D-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4-Dichloro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
OR14605-5G
APOSOR14605-5GEA
183
EUR
APOSOR14605-5G
Fmoc-2,4-dichloro-D-phenylalanine 97%
Fmoc-2,4-dichloro-D-phenylalanine
Formel:
C₂₄H₁₉Cl₂NO₄ Molecular Weight: 456.33 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863047 CAS-Nummer: 352351-61-2 |