Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Fmoc-D-Phe(3,4-DiCl)-OH, Fmoc-3,4-dichloro-D-Phe-OH
OR14609-1G
APOSOR14609-1GEA 33.5 EUR
APOSOR14609-1G
Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine 95+%
Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine
Formel: C₂₄H₁₉Cl₂NO₄
Molecular Weight: 456,319 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00273472
CAS-Nummer: 177966-58-4