4-(3-Nitrobenzyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 4-(3-nitrobenzyl)piperazine-1-carboxylate
OR1461-1G
APOSOR1461-1GEA 94.4 EUR
APOSOR1461-1G
4-(3-Nitrobenzyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(3-Nitrobenzyl)piperazine, N1-BOC protected
Formel: C₁₆H₂₃N₃O₄
Schmelzpunkt: 84…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797469
CAS-Nummer: 203047-33-0